Przejdź do
1.09884
Koncentrat buforowy
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 4.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonim(y):
Koncentrat buforowy dla 500 ml roztworu buforowego, pH 4,00 ± 0,02 (20°C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
82,80 zł
1 btl
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
82,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
110 °C
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Koncentrat buforu referencyjnego Titrisol® [cytrynian/kwas chlorowodorowy; pH=4,00±0,02 (20 °C)] jest analizowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z połączoną elektrodą szklaną i 5-punktową kalibracją zgodnie z normą DIN 19268 w odniesieniu do certyfikowanego pierwotnego standardowego materiału referencyjnego zgodnie z normą DIN 19266.
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Pobierz certyfikat pod adresem https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Koncentrat buforowy może być używany jako standardowy bufor do kalibracji pH-metrów w celu zapewnienia dokładnych pomiarów pH.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
  • Standard analityczny Grade
  • Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Wartość pH (20 °C): 4,00 +/- 0,02
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z normą DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z normą DIN 19266.
Other Notes
Zapraszamy do odwiedzenia strony Physical & Chemical Property Standards, aby zapoznać się z szerokim wyborem wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla wielu parametrów testowych.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)