Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 86,50 zł | |
| 1 btl | Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 137,00 zł |
Informacje o tej pozycji
86,50 zł
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
3.00 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Pobierz certyfikat pod adresem https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Features and Benefits
- Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
- Standard analityczny Grade
- Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Other Notes
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.14 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1098830050 | 04065269249603 |
| 1098830001 | 04022536119281 |