Przejdź do
1.09888
Koncentrat buforowy
(borate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonim(y):
Koncentrat buforowy dla 500 ml roztworu buforowego, pH 8,00 ± 0,02 (20°C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
86,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
86,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
8.00 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Referencyjny koncentrat buforowy Titrisol® [boran/kwas chlorowodorowy; pH=8,00±0,02 (20 °C)] jest analizowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z połączoną elektrodą szklaną i 5-punktową kalibracją zgodnie z normą DIN 19268 w odniesieniu do certyfikowanego pierwotnego standardowego materiału referencyjnego zgodnie z normą DIN 19266.
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
  • Standard analityczny Grade
  • Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Wartość pH (20 °C): 8,00 ± 0,02
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.098821.098831.09884
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
pH
8.00 (20 °C in H2O)
pH
2.0 (20 °C in H2O)
pH
3.00 (20 °C in H2O)
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7 + 10043-35-3
CAS No.
13840-56-7 + 10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109888000104022536119366