Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 85,50 zł |
Informacje o tej pozycji
85,50 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
6.00 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Features and Benefits
- Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
- Standard analityczny Grade
- Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 |
| density 1.10 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c