Przejdź do
1.09880
Koncentrat buforowy
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 11.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
81,80 zł
61,35 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
61,35 zł
Cena katalogowa81,80 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Titrisol®
pH
11.8 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Referencyjny koncentrat buforowy Titrisol® [kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu; pH=11,00±0,05 (20 °C)] jest analizowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z połączoną elektrodą szklaną i 5-punktową kalibracją zgodnie z normą DIN 19268 w odniesieniu do certyfikowanego pierwotnego standardowego materiału referencyjnego zgodnie z normą DIN 19266.
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
  • Standard analityczny Grade
  • Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Wartość pH (20 °C): 11,00 ± 0,05
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.098921.098821.09883
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
product line
Titrisol®
pH
11.8 (20 °C in H2O)
pH
12 (20 °C in H2O)
pH
2.0 (20 °C in H2O)
pH
3.00 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7
CAS No.
13840-56-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109880000104022536119243