Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Ti in water
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
density
1.045 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: miareczkowanie alkalimetryczne (identyfikowalne z NIST - SRM 723e)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) cleaning products |
| form concentrate | form - | form - | form - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16962-40-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1098290001 | 04022536739175 |