Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ti in H2O
technique(s)
AAS: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material | grade - |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| product line Certipur® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16962-40-6
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1702430500 | 04022536734361 |
| 1702430100 | 04022536734354 |