Merck
04689
Tytanowy standard dla AAS
TraceCERT®, 1 g/L Ti in nitric acid (nominal concentration)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Ti in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Titanium Standard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania i charakteryzowania tytanu w wodach środowiskowych i osadach za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej w piecu grafitowym (GF-AAS).
Analysis Note
1 g/L Ti w 2% kwasie azotowym (zawiera śladowe ilości HF), przygotowany z wysokiej czystości metalu Ti, HNO3, HF i wody.
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
204879-250UG04055977219722
137269901004065267204826
137269100004065267204802
RDD014-500G04061836828462
B6755-1KG04061833435649
B9410-100G04061833443767
B4679-25G04061833374337
B6755-10KG04065272302753
B6755-500G04061833435687
B9410-25G04061833443781
B6755-25G04061833435670
394111-100GM04055977212501
137269500004065267204819
137269010004065267204796
137269000304065267204789
394111-5KG04061839403574
RDD014-100G04061836828448
RDD014-1KG04061836828455
B9410-250G04061833443774
B6755-100G04061833435625
B4679-500G04061833433416
B6755-250G04061833435656
B4679-100G04061833617106
04689-100ML04061838635662