Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
Nazwa produktu
Test komórkowy ChZT (bez Hg), photometric, 100-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
100-1500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźne wskazanie jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie (ścieków). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Te specjalne zestawy testowe ChZT bez Hg wymagają, aby próbki były wolne od chlorków, aby uniknąć zakłóceń i błędnych wyników.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcjami.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 100-1500 mg/L (COD) | measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 25-1500 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
| analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórkowy ChZT (bez Hg)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8061890100 | 04022536389776 |
| M1407-500G-A | 04061834040613 |
| 690414-1KG | 04061825771533 |
| 690414-10KG | 04061832107387 |
| 690414-50KG | 04061832107394 |
| 8061890250 | 04022536389783 |
| M1407-100G-A | 04061834040606 |
| M1407-5G-A | 04061832768748 |
| 1097730007 | 04054839019234 |
| 1097730001 | 04022536665832 |