Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek ChZT, photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
25-1500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
electroplating
environmental
power plants
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda odpowiada normie DIN ISO 15705 i jest analogiczna do EPA 410.4, APHA 5220 D i ASTM D1252-06 B.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźny wskaźnik jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie (ścieków). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Wybierz odpowiedni zakres pomiarowy dla swoich potrzeb z naszej szerokiej gamy testów ChZT Spectroquant®.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant®są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) | detection method photometric | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 25-1500 mg/L (COD) | measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 5000-90000 mg/L (COD) | measuring range 15-300 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) |
| application(s) aquaculture | application(s) aquaculture | application(s) agriculture | application(s) aquaculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek ChZT
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145410001 | 04022536155630 |
| 1145410007 | 04054839019265 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Will this assist with testing COD of my waste water?
1 answer-
Yes, this product can assist with testing the COD of wastewater.
Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/405/114541ug-ms.pdfHelpful?
-