Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 606,00 zł |
Informacje o tej pozycji
606,00 zł
Nazwa produktu
Test komórkowy ChZT (bez Hg), photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
10-150 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźne wskazanie jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie wody (ściekowej). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Te specjalne zestawy testowe ChZT bez Hg wymagają, aby próbki były wolne od chlorków, aby uniknąć zakłóceń i błędnych wyników. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcjami.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) | detection method photometric | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III)) | detection method photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 10-150 mg/L (COD) | measuring range 100-1500 mg/L (COD) | measuring range 25-1500 mg/L (COD) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) drinking water | application(s) aquaculture | application(s) environmental | application(s) aquaculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórkowy ChZT (bez Hg)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Jesteśmy światowym liderem w branży nauk przyrodniczych i produkujemy zestawy testowe do pomiaru wielu analitów. Water Online rozmawiało z nami o postępach w pomiarze chemicznego zapotrzebowania na tlen.
Dowiedz się, jakie znaczenie ma jakość wody laboratoryjnej w testach chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) i biochemicznego (lub biologicznego) zapotrzebowania na tlen (BZT) w analizie wody i ścieków. Znajdź szczegółowe wskazówki, aby ustalić optymalne rozwiązanie laboratoryjne do badania wody środowiskowej i procesowej.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097720001 | 04022536665825 |