Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
670,00 zł
Nazwa produktu
Test ołowiu, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 50 tests
specific analyte(s)
lead
measuring range
0.010-5.00 mg/L (Pb)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (PAR)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test odczynnikowy Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie stężenia jonów ołowiu(II) w próbkach wodnych. Aby analizować nierozpuszczony lub związany kompleksowo ołów, próbka musi zostać rozłożona przez trawienie. Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony ołowiu(II) reagują z 4-(2'-pirydylazo)rezorcynolem (PAR) tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie. Zestawy Spectroquant®Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (PAR) | detection method colorimetric | detection method photometric (PAR) | detection method photometric (Phthalein derivate) |
| specific analyte(s) lead | specific analyte(s) lead | specific analyte(s) lead | specific analyte(s) calcium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-5.00 mg/L (Pb) | measuring range 20-500 mg/L (Pb) | measuring range 0.10-5.00 mg/L (Pb) | measuring range 0.20-4.00 mg/L (Ca) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility Spectroquant® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 50 tests | usage - | usage sufficient for 25 tests, 25 tests | usage sufficient for 100 tests |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen, Thyroid
supp_hazards
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Protokoły
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097170001 | 04022536763880 |