Przejdź do
1.00049
Calcium Test, photometric
photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test wapnia, photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
calcium
measuring range
0.20-4.00 mg/L (Ca)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
beverage testing
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phthalein derivate)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,20 - 4,00 mg/l Ca Spectroquant®
Ten odczynnikowy test wapnia Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości wapnia w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony wapnia reagują z pochodną ftaliny tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. 8-hydroksychinolina zawarta w odczynniku Ca-1 zapobiega zakłóceniom powodowanym przez magnez i żelazo.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
111110114815110083
description
photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
description
titrimetric, for use with MQUANT®
description
photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
description
colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
detection method
photometric (Phthalein derivate)
detection method
titrimetric
detection method
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
0.20-4.00 mg/L (Ca)
measuring range
-
measuring range
12-400 mg/L (CaO3), 5-160 mg/L (Ca), 7-224 mg/L (CaO)
measuring range
10-100 mg/L (Ca2+)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
-
application(s)
aquaculture
beverage testing
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
application(s)
-
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
mineral water
mining
seawater
application(s)
agriculture
beverage testing
boiler and cooling water
drinking water
food testing
milk and dairy products
mineral water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test wapnia
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hallo! Ich würde gerne wissen, ob die Reaktion skaliert werden kann (z. B. von 5 mL auf 0,1 mL) und ob dieses Kit mit einem Photometer von TECAN Infinite 200 Pro kompatibel ist. Vielen Dank im Voraus.
    1 answer
    1. It is not recommended to scale down the reaction from 5 mL to 0.1 mL; please follow the volume suggested in the user guide. The compatibility of this product with the TECAN Infinite 200 Pro photometer needs to be tested. For more information, please check the programming data at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/907/164/manual-sq-programming-data-ug8213en-ms.pdf