Przejdź do
1.09708
Keton etylowo-metylowy
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
2-butanon, keton metylowo-etylowy, MEK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-159-0
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
79.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
105 hPa ( 20 °C)
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
514 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-11.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.05% Methanol (GC), ≤0.05% Water, ≤0.1% 2-Butanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
292 g/L
density
0.805 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00002%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.000005%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Synteza in situ przyjaznego dla środowiska wodorozcieńczalnego poliuretanu rozszerzonego o regenerowane nanocząstki celulozy w celu poprawy właściwości mechanicznych: Etylometyloketon jest wykorzystywany w procesie syntezy przyjaznych dla środowiska materiałów poliuretanowych, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonych materiałów kompozytowych o ulepszonych właściwościach mechanicznych (Choi et al., 2023).
  • Badania porównawcze właściwości fizykochemicznych i lotnych aromatów tradycyjnie smażonego w głębokim tłuszczu i smażonego w cyrkulującym powietrzu ogona włoskiego (Trichiurus lepturus): Właściwości rozpuszczalnikowe etylometyloketonu są wykorzystywane w analizie smaków żywności, w szczególności w porównywaniu metod gotowania i ich wpływu na profil smakowy, co ma kluczowe znaczenie dla badań w dziedzinie nauk o żywności (Ding et al., 2022).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR120714301011.06014
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (GC)
solubility
292 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
292 g/L
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
79.6 °C/1013 hPa
bp
80 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
bp
79.6 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Keton etylowo-metylowy
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109708602504022536117690
109708400004027269678463
109708100004022536117652
109708250004022536117676
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?