Przejdź do
1.06014
Keton etylowo-metylowy
(2-butanone) EMPLURA®
Synonim(y):
2-butanon, keton metylowo-etylowy, MEK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-159-0
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
79.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
105 hPa ( 20 °C)
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
514 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-11.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
292 g/L
density
0.805 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Nowatorskie podejście do wyszukiwania podobieństw w wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do pobierania odcisków palców roślin leczniczych...: Badania te wprowadzają nową technikę wyszukiwania podobieństwa dla HPTLC, skutecznie usprawniając analizę ekstraktów roślin leczniczych i potencjalnie zwiększając przepustowość w zastosowaniach farmaceutycznych (Hamedi et al., 2019).
  • Określenie właściwości termodynamicznych poli(metakrylanu cykloheksylu) metodą odwróconej chromatografii gazowej...: Badanie oferuje kompleksową analizę termodynamiczną oddziaływań polimerów przy użyciu ketonu etylowo-metylowego jako rozpuszczalnika, dostarczając istotnych danych dla nauki o materiałach i inżynierii (Pala et al., 2014).
  • Synteza, wzrost, badania strukturalne, spektralne, termiczne, trawienie chemiczne, liniowe i nieliniowe badania optyczne i mechaniczne organicznego monokryształu 4-chloro 4-nitrostilbenu (CONS): potencjalnego materiału NLO...: W artykule omówiono syntezę i zastosowanie nieliniowego materiału optycznego przy użyciu ketonu etylowo-metylowego, przyczyniając się do postępu w technologii urządzeń optycznych (Kalainathan et al., 2013).
  • Synteza, wzrost, badania strukturalne, optyczne, spektralne, termiczne i mechaniczne 4-metoksy 4-nitrostilbenu (MONS): nowego organicznego nieliniowego optycznego monokryształu: Bada rozwój nowego kryształu organicznego z potencjałem w nieliniowych zastosowaniach optycznych, wykorzystując keton etylowo-metylowy w procesie syntezy (Kalainathan et al., 2012).
  • Dwuwymiarowa chromatografia cienkowarstwowa związków fenolowych z ekstraktów Eupatorium cannabinum i ich aktywność przeciwutleniająca...: W badaniu tym wykorzystano dwuwymiarową TLC, z ketonem etylowo-metylowym jako częścią fazy ruchomej, do analizy zawartości fenoli i aktywności przeciwutleniającej ekstraktów roślinnych, podkreślając jej potencjał w zastosowaniach bioanalitycznych (Robak i in., 2012).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,804 - 0,805
Woda: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.097081430101PHR1207
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
-
solubility
292 g/L
solubility
292 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
-
mp
-86 °C
mp
-86 °C
mp
−87 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Keton etylowo-metylowy
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup