Przejdź do
1.09671
1,4-dioksan
for analysis EMSURE® ACS,ISO
Synonim(y):
Eter glikolowy, 1,4-ditlenek etylenu, 1,4-dioksacykloheksan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
~25 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0008 meq/g Acidity, ≤0.005% Acetaldehyde, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.05% Formaldehyde, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Zjawiska preferencyjnej solwatacji jako procesy tworzenia/łamania struktury indukowane solutą: Powiązanie termodynamicznych preferencyjnych parametrów interakcji z podstawowymi funkcjami tworzenia/łamania struktury..: Badanie to bada dynamikę solwatacji i interakcje w roztworach zawierających 1,4-dioksan, podkreślając wpływ substancji rozpuszczonej na układy molekularne i interakcje (Chialvo AA, 2024).
  • Zielona synteza wysoce fluorescencyjnych NCQD: A Comprehensive Study on Synthesis, Characterization, Photophysical Properties, pH Sensing, Heavy Metal Detection, and Solvatochromic Behavior through Hydrothermal Method...: Omawia rozwój nanokryształów przy użyciu 1,4-dioksanu jako rozpuszczalnika, koncentrując się na ich zastosowaniu w monitorowaniu środowiska i wykrywaniu chemikaliów (Negi P et al., 2024).
  • Fluktuacja stężenia / dwoistość mikroheterogeniczności zilustrowana wodnymi mieszaninami 1,4-dioksanu ..: W artykule przedstawiono teoretyczną analizę zachowania mieszaniny wody i 1,4-dioksanu, zapewniając wgląd w interakcje molekularne i właściwości roztworu (Kolaříková A et al., 2024).
  • Synteza, badania dokowania molekularnego i ocena biologiczna N-(4-okso-2-(trifluorometylo)-4H-chromen-7-ylo) benzamidów jako potencjalnych przeciwutleniaczy i środków przeciwnowotworowych...: Bada syntezę nowych związków przy użyciu 1,4-dioksanu i ich potencjał jako środków terapeutycznych, podkreślając wszechstronność 1,4-dioksanu w opracowywaniu leków (Jorepalli S et al., 2024).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-dioksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76969-50ML04061837612893
76971-25ML04061832925059
241997-25G04061825560779
76969-5ML04061837612909
76971-100ML04061832925042
109671250004022536117058
109671500504054839606687
109671025004022536117027
109671100004022536117034
109671602504022536117089