Przejdź do
33147
1,4-Dioxane
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-661-8
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
contains
~25 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.005% acetaldehyde, ≤0.005% peroxides (as H2O2), ≤0.01% carbonyl compounds (as HCHO), ≤0.05% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.4210-1.4240, n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≤11 °C
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Dioxane is widely used as a solvent for various organic compounds in industry. It is a non-biodegradable contaminant found in industrial effluents. Oxidative degradation of 1,4-dioxane by using oxygen and ozone has been useful in converting it into biodegradable products, which can be easily removed by conventional methods.
Application
1,4-Dioxane has been employed as a solvent in the synthesis of N-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)acetamide and 3-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oxazine.
Other Notes
The article number 33147-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 33147-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)