Przejdź do
1.09652
Octan n-butylu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Ester n-butylowy kwasu octowego, etanian butylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
204-658-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1741921
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
124-126 °C (lit.)
Vapor pressure:
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
790 °F
potency
13100 mg/kg LD50, oral (Rat), >14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.6 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0017 meq/g Acidity, ≤0.1% Water, ≤0.1% n-Butyl formiate (GC), ≤0.1% n-Butyl propionate (GC), ≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
kinematic viscosity
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
transition temp
flash point 27 °C
solubility
5.3 g/L
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Biofiltracja octanu n-butylu z trzema mieszaninami materiałów wypełniających, z biowęglem i bez niego: Badania te badają skuteczność systemów biofiltracji z wykorzystaniem octanu n-butylu, kładąc nacisk na zrównoważone praktyki zarządzania środowiskiem w celu ograniczenia emisji rozpuszczalników w warunkach przemysłowych (Halecký et al., 2024).
  • Alkoholiza dwufazowa w połączeniu z szybką chromatografią przeciwprądową zapewnia wysoką wydajność oddzielania forbolu z ekstraktów Croton tiglium Linn: Ilustruje zastosowanie octanu n-butylu w zwiększaniu wydajności procesów ekstrakcji i oczyszczania, krytycznych dla badań farmaceutycznych i chemicznych (Fan et al., 2023).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73285PHR1211402842
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
-
assay
≥99.5%
solubility
5.3 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan n-butylu
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109652250004022536116655
109652400004027269677589
109652100004022536116631
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?