Merck
73285
Supelco
Butyl acetate
analytical standard
Wybierz wielkość
1 ML
208,00 zł
5 ML
675,00 zł
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
208,00 zł
5 ML
675,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1741921
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
790 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
7.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
n20/D 1.394
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butyl acetate can find wide applications in painting and coating industries.[1] It can also serve as a substitute to toxic solvents used in the manufacture of acrylic polymers, enamels, vinyl resins, nitrocellulose and lacquers.[1] It is generally prepared by the esterification of butanol with acetic acid in the presence of sulfuric acid.[1] It can also be obtained via transesterification reaction of methyl acetate with butanol.[1]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Butyl acetate may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in paint solvents by spectrophotometry,[2] and in amorolfine liniment[3] and carbamate pesticides[4] by chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
A hybrid reactive distillation process with high selectivity pervaporation for butyl acetate production via transesterification
Harvianto RG, et al.
Journal of Membrane Science, 543, 49-57 (2017)
Simultaneous vapour phase Fourier transform infrared spectrometric determination of butyl acetate, toluene and methyl ethyl ketone in paint solvents
Lopez-Anreus E
Analyst, 123(6), 1247-1252 (1998)
Application of liquid-phase microextraction and on-column derivatization combined with gas chromatography-mass spectrometry to the determination of carbamate pesticides
Zhang J and Lee HK
Journal of Chromatography A, 1117(1), 31-37 (2006)
Simultaneous determination of triacetin, acetic ether, butyl acetate and amorolfine hydrochloride in amorolfine liniment by HPLC.
Gao Y, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 25(2) (2012)
Yung-Chieh Tsao et al.
The Science of the total environment, 409(17), 3158-3165 (2011-05-31)
This study evaluated the efficacy of simultaneously employing three open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometers with 3-day consecutive monitoring, using an odor episode as an example. The corresponding monitoring paths were allocated among the possible emission sources of a semiconductor