Merck
402842
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
ACS reagent, ≥99.5%
Wybierz wielkość
500 ML
334,00 zł
1 L
499,00 zł
2.5 L
778,00 zł
4 X 4 L
2910,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
334,00 zł
1 L
499,00 zł
2.5 L
778,00 zł
4 X 4 L
2910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1741921
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
124-126 °C (lit.)
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
790 °F
granice wybuchowości
7.6 %
metody
tissue processing: suitable
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
≤0.2% C4H9OH
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butyl acetate (BA, n-butyl acetate) is an ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry.[1][2] One of the methods reported for its synthesis is the esterification reaction between acetic acid and butanol catalyzed by expandable graphite (EG).[1] The decomposition of butyl acetate by photocatalysis in gas phase has been studied using TiO2, Pt/TiO2 and WO3/TiO2 catalysts.[3] BA is a probable biofuel additive.[4]
Butyl acetate is a butyl ester of acetic acid. It exists in four isomeric forms: butyl acetate, sec-butyl acetate, isobutyl acetate and tert-butyl acetate. It is a colorless pleasant smelling liquid.[5]
Zastosowanie
Butyl acetate has been used for the preparation of testicular tissue and cell cultures for immunohistochemical (IHC) and immunofluorescent (IF) staining.[6]
Butyl acetate may be used to abstract aluminium-hydroxyquinolate complex from soil extracts for determining aluminium spectrophotometrically and by fluorimetry.[7] It can also be used to abstract traces of gold from ores which is then determined by flame atomic absorption spectrometry.[8]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of trace gold in ores by butyl acetate extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Shan XG and Lin YF.
Metallurgical Analysis, 3, 016-016 (2011)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
The spectrophotometric and fluorometric determination of aluminum with 8-hydroxyquinoline and butyl acetate extraction.
Bloom PR, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 42(5), 713-716 (1978)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf