Przejdź do
1.09540
Paski wskaźnika pH pH 0 - 2,5
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-2.5, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH 0 - 2,5, Wskaźnik pH pH 0 - 2,5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
84,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
pH range
0-2.5
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH MQuant® nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant®, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant® jako testu wstępnego.
pH bez krwawienia 0 - 0,5 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,9 - 2,2 - 2,5 MQuant®
Other Notes
Zastępuje: 9580-1; 9580-3; 9580
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.095411.095331.09584
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH range
0-2.5
pH range
2.5-4.5
pH range
5.0-10.0
pH range
2.0-9.0
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109540000104022536115085