Przejdź do
1.09533
Paski wskaźnika pH pH 5,0 - 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH 5,0 - 10,0, Sztyft pH pH 5,0 - 10,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
84,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
84,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for SM 5210
Quality Segment
product line
MQuant®
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
5.0-10.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH MQuant nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie trzech stref reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
pH bez krwawienia 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10 0 MQuant®
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Other Notes
Zastępuje: 9588-1; 9588-3; 9588
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.095431.095321.09542
description
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
description
non-bleeding, colorimetric, pH range 6.5-10.0, MQuant®
description
non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
description
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
pH range
5.0-10.0
pH range
6.5-10.0
pH range
7.5-14.0
pH range
4.0-7.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Do you have a Ph test strip for the 5.0 / 8.0 range that can discriminate by 0.5 Ph and works with the strip scan app?
    1 answer
    1. The only products that are compatible with the StripScan app read in pH increments of 1 rather than 0.5.