Kluczowe dokumenty
1.09584
Supelco
Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH 2,0 - 9,0, Wskaźnik pH pH 2,0 - 9,0
Wybierz wielkość
100 STRIPS
78,90 zł
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 STRIPS
78,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
zakres pH
2.0-9.0
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Testy pH MQuant nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie trzech stref reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
bez krwawienia 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 MQuant®
Powiązanie
Zastępuje: 9578-1; 9578-3; 9578
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf