Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
MQuant®
feature
non-bleeding: no
roll L
4.8 m , with color scale
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
573-58-0
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1095140003 | 04022536953557 |