Przejdź do
1.09479
Wzorzec wielopierwiastkowy III rozpuszczony w oleju
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
Synonim(y):
Rozpuszczony w oleju wzorzec wielopierwiastkowy dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
232-384-2
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
product line
Certipur®
concentration
900 ppm in oil
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
kinematic viscosity
200 cSt(40 °C)
bp
<300 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec wielopierwiastkowy III rozpuszczony w oleju jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny do analizy pierwiastkowej metodami ICP i AAS.
Analysis Note
Ag (Srebro): 885 - 915
Al (Aluminium): 885 - 915
B (Boron): 885 - 915
Ba (Barium): 885 - 915
Ca (Calcium): 885 - 915
Cd (Kadm): 885 - 915
Cr (Chrom): 885 - 915
Cu (Miedź): 885 - 915
Fe (Żelazo): 885 - 915
Mg (Magnez): 885 - 915
Mo (Molibden): 885 - 915
Mn (Mangan): 885 - 915
Na (Sód): 885 - 915
Ni (Nikiel): 885 - 915
P (fosfor): 885 - 915
Pb (ołów): 885 - 915
Si (krzem): 885 - 915
Sn (Cyna): 885 - 915
Ti (Tytan): 885 - 915
V (Wanad): 885 - 915
Zn (Cynk): 885 - 915
Metody oznaczania: ICP OES, ICP MS, GFAA
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.114371.10322
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
format
multi-component solution
format
single component solution
format
multi-component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available