The elution order for this product is not reported in the Certificate of Analysis. However, as per the principle of Mass Spectrometry, the separation is based on the mass/charge ratio of the species. The species with less mass/charge ratio elute first and those with the highest mass/charge ratio elute last. Thus, the elution order will be Li, Mg, NH4, Ca, Na, Mn, K, Sr, and Ba.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 816,00 zł |
Informacje o tej pozycji
816,00 zł
product line
Certipur®
Quality Level
composition
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Dokładność metody: NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr; 5%
NH₄ (amon): 95,0 - 105,0 mg/l
Ba (bar): 95,0 - 105,0 mg/l
Ca (wapń): 95,0 - 105,0 mg/l
K (potas): 95.0 - 105.0 mg/l
Li (lit): 95.0 - 105.0 mg/l
Mg (magnez): 95.0 - 105.0 mg/l
Mn (Mangan): 95.0 - 105.0 mg/l
Na (sód): 95,0 - 105,0 mg/l
Sr (stront): 95,0 - 105,0 mg/l
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| application(s) environmental | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| format multi-component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| composition NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>) | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10022-31-8 + 6484-52-2 + 10042-76-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1103220100 | 04022536637136 |
-
Pl provide the elution order with retention time for each cation.