Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.21
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
pH range
2.0-9.0
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia.
indywidualnie zapieczętowany MColorpHast™
Legal Information
MCOLORPHAST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding | feature non-bleeding | feature non-bleeding | feature non-bleeding |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| pH range 2.0-9.0 | pH range 2.0-9.0 | pH range 2.0-9.0 | pH range 5.0-10.0 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0