Przejdź do
1.09259
Wzorzec wody 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H2O) Aquastar®
Synonim(y):
TM=["AQUASTAR"] Wzorzec wody 5 mg/ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
707,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
200-752-1
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
reaction suitability
reaction type: water standard for Karl Fischer titration
packaging
glass bottle of 250 mL, pkg of
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 49 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Wzorzec wody 5 mg/ml jest ciekłym wzorcem wody opartym na długołańcuchowym alkoholu.
Application
Wzorzec wody o stężeniu 5 mg/ml może być stosowany jako wzorzec analityczny do codziennej kontroli miana.
Analysis Note
Test: 4,980 - 5,020 mg/ml
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.880551.129391.88052
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
packaging
glass bottle of 250 mL, pkg of
packaging
ampule of 10 × 8 mL
packaging
ampule of 10 g
packaging
ampule of 10 × 8 mL
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
autoignition temp.
300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
bp
138 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
119 °C/1013 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109259025004022536112657
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?