Przejdź do
1.09193
Roztwór ferroiny
redox indicator solution 1/40 mol/l
Synonim(y):
Roztwór soli 1,10-fenantroliny żelaza(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór ferroiny, (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator
Quality Segment
form
liquid
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Zastosowanie ceru (IV) jako środka oksydymetrycznego do oznaczania etionamidu w preparatach farmaceutycznych: Badanie to wykorzystuje roztwór ferroiny w chemii analitycznej do miareczkowania oksydymetrycznego, pomagając w precyzyjnym formułowaniu leków (Basavaiah et al., 2016).
  • Spektroskopia optoakustyczna do monitorowania w czasie rzeczywistym roztworów silnie pochłaniających światło w zastosowaniach chemii analitycznej: Ferroin jest częścią badań nad spektroskopią optoakustyczną, mających na celu poprawę monitorowania roztworów w czasie rzeczywistym w warunkach laboratoryjnych (Filimonova et al., 2013).
  • Sensybilizowane ekstrakcyjne spektrofotometryczne oznaczanie Hg(II) za pomocą ditizonu po jego flotacji jako asocjatu jonowego przy użyciu jodku i ferroiny: Badania te podkreślają zastosowanie ferroiny w czułych metodach wykrywania rtęci w badaniach środowiskowych (Hosseini i Hashemi-Moghaddam, 2005).
Analysis Note
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,003 %; bufor pH 7,0): 180 - 200
Test zastosowania: zgodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31892211880379549
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
0.999 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór ferroiny
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?