Przejdź do
318922
Ferroin indicator solution
0.1 wt. % in H2O
Synonim(y):
1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate complex, o-Phenanthroline ferrous sulfate complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Fe(C12H8N2)3]SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.52
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.1 wt. % in H2O
density
0.999 g/mL at 25 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
General description
Ferroin serves as an indicator of oxidation reduction reactions in titrimetric analysis. Ferroin is the complex of 1,10-phenanthroline and Fe(II). It is also used as a catalyst for Belousov−Zhabotinsky reaction.
Application
Ferroin indicator solution is suitable for wastewater analysis of the parameters like chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
343714
description
0.1 wt. % in H2O
description
98%
concentration
0.1 wt. % in H2O
concentration
-
form
liquid
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
density
0.999 g/mL at 25 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferroin indicator solution
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)