Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
form
solid
Quality Segment
impurities
≤0.01% Fe (Iron), ≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
mp
1500 °C
solubility
<0.1 g/L
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI key
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Fe (żelazo): ≤ 0,01 %
Woda: ≤ 0,3 %
Test zastosowania dla DC: zgodny
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| bulk density 1450 kg/m3 | bulk density 450‑600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| form solid | form solid | form liquid | form crystalline solid |
| pH 7.0 ( in H2O, suspension) | pH 6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| mp 1500 °C | mp >300 °C | mp -25 °C | mp >280 °C (dec.) (lit.) |
| solubility <0.1 g/L | solubility 12 g/L | solubility - | solubility water: 1 M |
| density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091820050 | 04022536111643 |