Przejdź do
168356
Siarczan amonu, klasa biologii molekularnej
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Synonim(y):
(NH₄)₂SO₄
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
38030408
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
crystalline solid
Grade:
Molecular Biology
622,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 555
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbancja (260 nm i 280 nm): ≤0,01.
Absorbancja: ≤0,01 przy 260 nm i 280 nm.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze pokojowej. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze pokojowej.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.012112150-OP204501
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline solid
form
solid
form
crystalline powder
form
crystals and lumps
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
solubility
water: 1 M
solubility
754-764 g/L
solubility
-
solubility
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
168356-1KG04055977207712