Merck
8.00589
Alkilester kwasu metakrylowego (mieszanina C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
292-094-7
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
mp
-25 °C
transition temp
flash point 105 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)