Przejdź do
1.09060
Roztwór kwasu solnego
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP, suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1.2 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrochloric acid solution can be used as a titrant to determine:
  • Sodium bicarbonate content in fireworks compositions through potentiometric titration.
  • Total volatile basic nitrogen in fish samples.
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery opakowań SKU kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
T Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Zastępuje: HX0603A; HX0603A-8; HX0603A-6; HX0603A-3;
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090571.090581.13136
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, reag. USP, suitable for SM 2320
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. USP
agency
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Learn about the ICUMSA® Method GS2-9 (2024) to measure the color of sample solutions of white sugar or highly pure sugar syrup of color index up to 600 IU.
Learn about the ICUMSA® method GS1-7 to measure the color of sample solutions of raw sugar, brown sugar, or sugar syrups.
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Powiązane treści
Miareczkowanie Karla Fischera określa zawartość wody w surowcach i produktach, co jest szeroko stosowaną metodą analityczną.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109060100304054839633300
109060100004022536110172
109060500304054839633324
109060400304054839633317
109060902504022536110226
109060901004022536110219
109060400004027269029746
109060901304054839633331
109060500004022536110196
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this aqueous HCl or alcoholic
    1 answer
    1. This product is an aqueous solution.