Przejdź do
1.09023
Odczynnik azotynowy GRIESS-ILOSVAY′S
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106212
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria spp.
General description
Roztwór odczynnika do wykrywania azotynów mikrobiologicznych w celu identyfikacji mikroorganizmów redukujących azotany
Analysis Note
Wygląd: klarowny, bezbarwny do jasnoróżowego
Test wrażliwości: pomyślnie przeszedł test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4410MAK36738497
pH
2.0 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
suitability
bacteria spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
Enterobacter spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
signalword
Danger
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109023050004022536109800