Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccompatibility
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
storage temp.
no temp limit
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with containers with 2" and 3/4" screw caps | compatibility for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps | compatibility for use with containers with KS 60x6 screw cap | compatibility - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
General description
Specjalnie zaprojektowany klucz do beczek służy do otwierania naszych beczek i bębnów z otworem 2 i 3/4 cala.
do otwierania i zamykania pojemników z zakrętkami 2" i 3/4"
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1088030001 | 04022536108001 |