Merck
1.08801
Klucz do butelek
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
storage temp.
no temp limit
General description
Dzięki temu specjalnie opracowanemu kluczowi do butelek nasze zakrętki do butelek S28 i S40 można łatwo otworzyć, aby zwiększyć bezpieczeństwo codziennego stosowania rozpuszczalników.
do otwierania i zamykania butelek z zakrętkami S 40 i S 28