Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
vapor pressure
1.33 hPa ( 487 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥95% metallic Zn basis (manganometric), ≥97.0% Zn basis (complexometric)
form
powder
autoignition temp.
460 °C
impurities
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp
420 °C
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800‑2700 kg/m3
cation traces
Cd: ≤0.2%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤1.0%, Sn: ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne, metal. Zn): ≥ 95,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0.5 %
Cd (kadm): ≤ 0,2 %
Cu (miedź): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,01 %
Pb (ołów): ≤ 1,0 %
Sn (cyna): ≤ 0,03 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form dust | form powder | form powder |
| assay ≥95% metallic Zn basis (manganometric), ≥97.0% Zn basis (complexometric) | assay ≥98% | assay ≥95% (complexometric) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| vapor pressure 1.33 hPa ( 487 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) | vapor pressure 1.33 hPa ( 487 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) |
| density 7.14 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.14 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤0.5% Substances insoluble in nitric acid | impurities - | impurities ≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynk
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1087749050 | 04022536107769 |
| 1087741000 | 04022536107752 |