Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
vapor pressure
1.33 hPa ( 487 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥95% (complexometric)
form
powder
autoignition temp.
460 °C
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp
420 °C
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800‑2700 kg/m3
cation traces
As: ≤0.0001%, Cd: ≤0.05%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
- ZMYND8 jest regulatorem sygnalizacji Sonic Hedgehog w różnicowaniu komórek neuroblastoma za pośrednictwem ATRA...: Badanie to ujawnia rolę ZMYND8, białka wiążącego cynk, w regulacji sygnalizacji Sonic Hedgehog podczas różnicowania komórek neuroblastoma. Badania te zwiększają zrozumienie zaangażowania cynku w krytyczne procesy komórkowe i jego potencjał w zastosowaniach terapeutycznych w neuroblastomie (Guha et al., 2024).
- Mechanistyczny wgląd w działanie bimetalicznego tlenku cynku i nanocząstek srebra/tlenku cynku przeciwko alternarii...: Badania te zapewniają szczegółowy mechanistyczny wgląd we właściwości przeciwdrobnoustrojowe bimetalicznych nanocząstek tlenku cynku. Badanie podkreśla rolę cynku w opracowywaniu skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych, które mogą mieć kluczowe znaczenie w zwalczaniu infekcji grzybiczych i poprawie bezpieczeństwa żywności (Daniel et al., 2024).
- Bio-fabrykowane nanocząstki tlenku cynku wytwarzane przez endofityczny grzyb Aspergillus sp. SA17 o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwnowotworowym: in vitro poparte badaniami in silico...: Badanie koncentruje się na biosyntezie nanocząstek tlenku cynku przy użyciu grzybów endofitycznych i ich podwójnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej. Odkrycia pokazują potencjał nanomateriałów na bazie cynku w zastosowaniach medycznych, w szczególności w opracowywaniu nowych terapii przeciwnowotworowych (Abdelrahman et al., 2024).
- Ogólnogenomowa analiza rodziny genów filamentowej proteazy H wrażliwej na temperaturę (ftsH) u soi...: W artykule zbadano rolę cynku w funkcjonowaniu rodziny genów ftsH u soi, kluczowej dla reakcji roślin na stres i rozwoju. Badania zapewniają wgląd w rolę cynku w biotechnologii rolniczej, zwiększając odporność i produktywność upraw (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0.1 %
Cd (Kadm): ≤ 0,05 %
Cu (Miedź): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (complexometric) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| density 7.14 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 1.33 hPa ( 487 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) |
| mp 420 °C | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynk
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1087890500 | 04022536107851 |
| 1087891000 | 04022536107868 |