209988
Zinc
dust, <10 μm, ≥98%
Synonim(y):
Zn
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥98%
Postać
dust
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<10 μm
tw
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zinc is also used as a:
- Reductant in the hydrothermal CO2 reduction to formic acid in batch reactors.
- Catalyst in the synthesis of propargylamines by one pot, three component coupling of aldehydes, amines and alkynes in acetonitrile.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves