Przejdź do
108637
Tropolone
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
EC Number:
208-577-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1904978
MDL number:
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
non-compendial
Quality Level
packaging
pkg of 5g (1086370005)
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T89702137141137151
Tropolone EMPROVE® EVOLVE
SAFC
108637
Tropolone
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
agency
non-compendial
agency
-
agency
non-compendial
agency
-
packaging
pkg of 5g (1086370005)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
157 °C (lit.)
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..