Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9780,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 31 150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9780,00 zł
biological source
synthetic
Quality Level
agency
non-compendial
form
powder
concentration
99.0-101.0 % (w/w) (T)
impurities
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC), ≤890 mg/kg toluene (HS-GC)
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Al: ≤25 mg/kg, Cr: ≤2.5 mg/kg, Cu: ≤25 mg/kg, Fe: ≤130 mg/kg, Ni: ≤2.5 mg/kg, Zn: ≤130 mg/kg
suitability
corresponds for identity (1H-NMR)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 99.0-101.0 % (w/w) (T) | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency non-compendial | agency - | agency - | agency - |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| impurities ≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC), ≤890 mg/kg toluene (HS-GC) | impurities - | impurities - | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1371410100 | 04061841702535 |
| 1371410025 | 04061841702528 |