Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
vapor density
2.69 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
18 %
concentration
14.3 M (pure liquid), 99.0-101.0 % (w/w)
impurities
≤1.0% related substances (GC) 2,2-Dithiodiethanol
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
corresponds for identity (IR)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| impurities ≤1.0% related substances (GC) 2,2-Dithiodiethanol | impurities - | impurities - | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected |
| suitability corresponds for identity (IR) | suitability - | suitability - | suitability - |
| concentration 14.3 M (pure liquid), 99.0-101.0 % (w/w) | concentration 14.3 M (pure liquid) | concentration 14.3 M (pure liquid) | concentration 14.3 M (pure liquid) |
| application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptoethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_c
74 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..