Dr. Timm Schlegelmilch from Life Science provided the following information: For 1.08489, 1U is defined as the amount of enzyme that catalyzes 1 µmol urea to ammonia and CO2 per minute, at 25°C and pH 8.0. Therefore, with the current specification of > 5 U/mg, it is guaranteed that each milligram of the product can catalyze the reaction of 5 µmol urea per minute.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
form
solid
pH
6.0-7.0 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
bulk density
410 kg/m3
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Przydatność do oznaczania mocznika: pozytywny wynik testu
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form powder | form solid |
| pH 6.0-7.0 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry) | pH 6.0-7.0 (20 °C in H2O) | pH - | pH - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| bulk density 410 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1084890005 | 04022536105468 |
| 1084890025 | 04022536105475 |
-
Hi Team, Is there any information available on the below unit definition? Thank you. Regards, Sahana S Our email address has moved to [email protected].
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular wiegth of this product?
1 answer-
The molecular weight of this product is 545 kDa.
Helpful?
-
-
Hello. I need to know the molecular weight of urease enzyme(1.08489), and It is not written in the documents. I would be grateful if you could help me 🙏.
1 answer-
The molecular weight is 545 kDa.