Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł |
12000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
60000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥600,000 units/g solid
Biological source:
Canavalia ensiformis
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type C-3
form
powder
specific activity
≥600,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
purified by
crystallization
storage temp.
−20°C
General description
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Urease is a nickel-dependent metalloenzyme , found in various plants, bacteria, fungi, and algae. It contains two distinct subunits-UreA(26.5 kDa) and UreB (60.3–61.6 kDa).
Biochem/physiol Actions
Urease aids in the bioavailability of nitrogen in plants. It is implicated in defense mechanism and exhibits insecticidal activity. In addition, urease exhibits antifungal activity by retarding growth and affecting membrane integrity of filamentous fungi and yeasts.
Urease was shown to induce vacuolation in Hela cells, an effect dependent on the ability of urease to convert urea to ammonia. [1]
Other Notes
One micromolar unit will liberate 1.0 μmole of NH3 from urea per min at pH 7.0 at 25 °C. It is equivalent to 1.0 I.U. or 0.054 Sumner unit (1.0 mg ammonia nitrogen in 5 minutes at pH 7.0 at 20 °C)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥600,000 units/g solid | specific activity ~1 U/mg | specific activity - | specific activity - |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis |
| form powder | form powder | form glycerol solution | form solid |
| mol wt ~544620 Da | mol wt Mr ~480000 | mol wt ~544620 | mol wt hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| purified by crystallization | purified by - | purified by - | purified by - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?