Przejdź do
1.16493
Urease
(from jack beans) solution in 50% glycerol, 1000 U/ml for biochemistry EC 3.5.1.5
Synonim(y):
Enzym ureaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
density
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Urease is a nickel-containing enzyme found in plants, bacteria, fungi, algae, and soil. It is a hexamer of a single chain of 840 amino acid residues. Urease is localized to mature seeds.
Biochem/physiol Actions
Ureases are metalloenzymes that catalyze the hydrolysis of urea to release ammonia (a nitrogen source for growth) and carbon dioxide. In plants, ureases are essential for the bioavailability/metabolism of nitrogen in nature and defense mechanisms. They exhibit internal peptides-mediated insecticidal action and fungicidal activity.
Analysis Note
Activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): ≥ 1000 U/ml
Spec. activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): about 500 
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U02511.08489U4002
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
6.0-7.0 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease