Przejdź do
1.08486
Urea
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3980,00 zł
21 x 25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
32 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
EC Index Number:
200-315-5
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
crystalline, solid
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Urea is typically used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. It is useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. Urea may be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.084321.04166U0600000
Urea crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Urea crystalline, EMPROVE&#174; API, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.08432
Urea
Urea granulated, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.04166
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
crystalline, solid
form
crystalline
form
granular
form
-
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108486902604054839471049
108486100004022536105260
108486901204027269243715
108486902904022536929057
108486905104054839963070
108486952504022536929064