Merck
U0600000
Urea
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
100 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
Beilstein:
635724
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
urea
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
132-135 °C (lit.)
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Stosowany do denaturacji białek i jako łagodny środek solubilizujący nierozpuszczalne lub zdenaturowane białka. Przydatny do ponownej denaturacji białek z próbek już zdenaturowanych 6 M chlorkiem guanidyny, takich jak ciała inkluzyjne. Może być stosowany z chlorowodorkiem guanidyny i ditiotreitrolem (DTT) w ponownym zwijaniu zdenaturowanych białek do ich natywnej lub aktywnej postaci.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Urea crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
Urea Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
GE17-1319-01
Urea
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea
G L French et al.
Lancet (London, England), 2(8551), 117-119 (1987-07-18)
Tuberculostearic acid, a structural component of Mycobacterium tuberculosis, was identified by gas chromatography/mass spectrometry with selected ion monitoring in cerebrospinal fluid (CSF) from 13 patients with proven and 8 out of 9 patients with suspected tuberculous meningitis; the negative result
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)
Oliver C Witard et al.
Brain, behavior, and immunity, 39, 211-219 (2013-10-15)
The present study examined whether a high protein diet prevents the impaired leukocyte redistribution in response to acute exercise caused by a large volume of high-intensity exercise training. Eight cyclists (VO2max: 64.2±6.5mLkg(-1)min(-1)) undertook two separate weeks of high-intensity training while
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
Guillaume Carissimo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(2), E176-E185 (2014-12-31)
Arboviruses are transmitted by mosquitoes and other arthropods to humans and animals. The risk associated with these viruses is increasing worldwide, including new emergence in Europe and the Americas. Anopheline mosquitoes are vectors of human malaria but are believed to