Przejdź do
1.08454
Dwuwodzian soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego
suitable for titration
Synonim(y):
Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-358-3
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dwuwodzian soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C10H14N2O8*2Na*2H2O.
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelator kationów dwuwartościowych. Hamuje enzymy, takie jak metaloproteazy, które do działania wymagają kationów dwuwartościowych.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny; obliczony jako dihydrat): 99,0 - 101,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (kompleksowanie): przechodzi test
Tożsamość (sód): przechodzi test
pH (50 g/l; woda): 4,0 - 5,5
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,003 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Cyjanek (CN): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Kwas nitrylotrioctowy (HPLC): ≤ 0,05 %
Strata przy suszeniu (150 °C; 6 h): 8.7 - 11.4 %
Other Notes
Eliminacja wody krystalizacyjnej: 110 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27285E4884ED2SS
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
100 g/L
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?