Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
379,00 zł
Nazwa produktu
Kwas etylenodwuaminotetraoctowy, Ethylenedinitrilotetraacetic acid. CAS 60-00-4, pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry).
vapor pressure
<0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99-101% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>200 °C
potency
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
transition temp
flash point >400 °C (DIN 51758)
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Foto-Fentonowe utlenianie cylindrospermopsyny przy neutralnym pH z diodami LED..: W niniejszym badaniu zbadano wykorzystanie procesów foto-Fentona katalizowanych przez kwas etylenodwuaminotetraoctowy (EDTA) w warunkach neutralnego pH, optymalizując parametry reakcji do zastosowań środowiskowych (Ortiz et al., 2023).
- Mieszaniny czynników chelatujących w celu wzmocnienia procesu foto-Fentona przy naturalnym pH: Wpływ matrycy ścieków na usuwanie mikrozanieczyszczeń i inaktywację bakterii...: Badania pokazują, w jaki sposób EDTA, stosowany w połączeniu z innymi chelatorami, zwiększa wydajność procesu foto-Fentona na naturalnych poziomach pH do uzdatniania wody, koncentrując się na degradacji mikrozanieczyszczeń i inaktywacji patogenów (López-Vinent et al., 2021).
- Nowa droga do "dwufunkcyjnych" środków chelatujących: konwersja aminokwasów do analogów kwasu etylenodwuaminotetraoctowego: Opisuje syntetyczną metodę przekształcania standardowych aminokwasów w dwufunkcyjne analogi EDTA, rozszerzając użyteczność tych chelatorów w zastosowaniach biochemicznych i przemysłowych (Yeh et al., 1979).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
w amoniaku składniki nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Kwas nitrylotrioctowy: ≤ 0,1 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,2 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form solid | form crystalline | form powder | form powder |
| potency 2580 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| solubility water: ~0.5 g/L at 20 °C | solubility 3 M NaOH: 100 mg/mL | solubility - | solubility H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C |
| pH 2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P23954-500G | 04061834363026 |
| 8209911000 | 04022536471228 |
| 8209910005 | 04022536471204 |
| 52519-100MG | 04065266776966 |
| P23954-15KG | 04061832768922 |
| 8209910250 | 04022536471211 |
| P23954-5G | 04061834363033 |
| P23954-1KG | 04061826220320 |
| P23954-100G | 04061834363019 |